Läs mer
H-Gly-ONP Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Gly-ONP Hydrochloride |
| CAS | 16336-29-1 |
| Molekylformel | C8H8N2O4 • HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4.ClH/c9-5-8(11)14-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13;/h1-4H,5,9H2;1H |
| LEDER | C1=C(C=CC(=C1)OC(=O)CN)[N+](=O)[O-].Cl |
| IUPAC-namn | (4-nitrophenyl) 2-aminoacetate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.62 |
| Formel vikt | 232.0251 |