missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-Gly-Pro-Ala-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Gly-Pro-Ala-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3O4/c1-6(10(16)17)12-9(15)7-3-2-4-13(7)8(14)5-11/h6-7H,2-5,11H2,1H3,(H,12,15)(H,16,17)/t6-,7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 243.1219 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?