Läs mer
H-Gly-Tyr-OH, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Gly-Tyr-OH |
| CAS | 658-79-7 |
| Molekylformel | C11H14N2O4 |
| MDL-nummer | MFCD00008126 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O)CN |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.24 |
| Procent renhet | 98% |