Läs mer
H-HIS-PHE-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-HIS-PHE-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O3/c16-12(7-11-8-17-9-18-11)14(20)19-13(15(21)22)6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,8-9,12-13H,6-7,16H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)/t12-,13-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 302.1379 |
| Frakt skick | Room Temperature |