Läs mer
H-HoArg-OH, MedChemExpress
Produktkod. 16439336
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16439336 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16439336 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW008385
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
H-HoArg-OH, a homologue arginine, is a strong inhibitor of human bone and liver alkaline phosphatase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-HoArg-OH
CAS 156-86-5
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H16N4O2
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (531.26 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER [H][C@](N)(CCCCNC(N)=N)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism