Läs mer
H-ILE-PHE-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-ILE-PHE-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O3/c1-3-10(2)13(16)14(18)17-12(15(19)20)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12-13H,3,9,16H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)/t10-,12-,13-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 278.163 |
| Frakt skick | Room Temperature |