missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-L-MeThr-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-L-MeThr-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 133.0739 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?