missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

H-L-MeThr-OH, TRC

Produktkod. 30481415
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481415 100 mg
30474549 10 mg
30476251 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM222748100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2812-28-4
Molekylformel C5H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
Synonym N-Methyl-L-threonine, N-Methylthreonine
IUPAC-namn (2S,3R)-3-hydroxy-2-(methylamino)butanoic acid
LEDER CN[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material H-L-MeThr-OH
InChI formel InChI=1S/C5H11NO3/c1-3(7)4(6-2)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H3,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 133.0739
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.