Läs mer
H-Leu-Leu-Tyr-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Leu-Leu-Tyr-OH |
| CAS | 20368-24-5 |
| Molekylformel | C21 H33 N3 O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Leucyl-L-leucyl-L-tyrosine, 10: PN: WO2013116663 SEQID: 6 Unclaimed Protein, 2: PN: WO2009046832 PAGE: 100 Claimed Protein, Leucylleucyltyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H33N3O5/c1-12(2)9-16(22)19(26)23-17(10-13(3)4)20(27)24-18(21(28)29)11-14-5-7-15(25)8-6-14/h5-8,12-13,16-18,25H,9-11,22H2,1-4H3,(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.504 |
| Formel vikt | 407.242 |