Läs mer
H-Lys(biotinyl)-OH, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Lys(biotinyl)-OH |
| CAS | 576-19-2 |
| Molekylformel | C16H28N4O4S |
| MDL-nummer | MFCD00077319 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C(O)[C@@H](N)CCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 372.48 |
| Procent renhet | 98% |