Läs mer
H-Lys(Boc)OMe hydroklorid, TRC
Produktkod. 30465274
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30465274 250 mg
1 options
Produktkod. 30465274 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL487915250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-Lys(Boc)OMe hydrochloride
CAS 2389-48-2
Molekylformel C12 H24 N2 O4 . H Cl
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn metyl(2S)-2-amino-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]hexanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 296.791
Formel vikt 296.15