Läs mer
H-Lys(Boc)OMe hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Lys(Boc)OMe hydrochloride |
| CAS | 2389-48-2 |
| Molekylformel | C12 H24 N2 O4 . H Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | metyl(2S)-2-amino-6-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonylamino]hexanoat; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.791 |
| Formel vikt | 296.15 |