Läs mer
H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Lys(z)-OtBu Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O4.ClH/c1-18(2,3)24-16(21)15(19)11-7-8-12-20-17(22)23-13-14-9-5-4-6-10-14;/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13,19H2,1-3H3,(H,20,22);1H/t15-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 372.1816 |
| Frakt skick | Room Temperature |