missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-Met-Asp-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Met-Asp-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O5S/c1-17-3-2-5(10)8(14)11-6(9(15)16)4-7(12)13/h5-6H,2-4,10H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 264.078 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?