missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

H-Met-Asp-OH, TRC

Produktkod. 30482449
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482449 10 mg
30476343 100 mg
30480446 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22218810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14595-65-4
Molekylformel C9H16N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 264.3
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]butanedioic acid
LEDER CSCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material H-Met-Asp-OH
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O5S/c1-17-3-2-5(10)8(14)11-6(9(15)16)4-7(12)13/h5-6H,2-4,10H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 264.078
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.