Läs mer
H-Pro-Ala-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Pro-Ala-OH |
| CAS | 6422-36-2 |
| Molekylformel | C8H14N2O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(8(12)13)10-7(11)6-3-2-4-9-6/h5-6,9H,2-4H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](NC([C@@H]1CCCN1)=O)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-pyrrolidine-2-carbonyl]amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.1004 |