Läs mer
H-Pro-NHEt Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Pro-NHEt Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-8-7(10)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,2-5H2,1H3,(H,8,10);1H/t6-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 178.0873 |