Läs mer
H-Resorcinol Disodium salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Resorcinol Disodium salt |
| CAS | 63589-22-0 |
| Molekylformel | C16 H10 N2 Na2 O9 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Sodium 1-(2,4-dihydroxyphenylazo)-8-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12N2O9S2.2Na/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13;;/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;; |
| LEDER | Oc1ccc(\N=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])c(O)c1 |
| IUPAC-namn | [4-[(E)-(2,4-dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-7-sodiooxysulfonylnaphthalen-2-yl]sulfonyloxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.368 |
| Formel vikt | 483.962 |