Läs mer
H-Resorcinol[Spektrofotometrisk reagens för bestämning av B med FIA], TRC
Produktkod. 30414048
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30414048 250 mg
1 options
Produktkod. 30414048 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR145303250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-Resorcinol
CAS 3627-01-8
Molekylformel C16H12N2O9S2
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, 1-Naphthol-3,6-disulfonic acid','8-(2,4-dihydroxyphenylazo)- (6CI), 2,7-Naphthalenedisulfonic acid','4-[(2,4-dihydroxyphenyl)azo]-5-hydroxy- (7CI','8CI','9CI), 4-[2-(2,4-Dihydroxyphenyl)diazenyl]-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid (ACI), H Resorcinol
InChI formel InChI=1S/C16H12N2O9S2/c19-9-1-2-12(14(20)5-9)17-18-13-6-10(28(22,23)24)3-8-4-11(29(25,26)27)7-15(21)16(8)13/h1-7,19-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27)/b18-17+
LEDER O=S(C1=CC(/N=N/C2=CC=C(O)C=C2O)=C3C(O)=CC(S(=O)(O)=O)=CC3=C1)(O)=O
IUPAC-namn 4-hydroxy-5-[(2E)-2-(2-hydroxy-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]naftalen-2,7-disulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 440.4
Formel vikt 440