missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
H-Ser-Tyr-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Ser-Tyr-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O5/c13-9(6-15)11(17)14-10(12(18)19)5-7-1-3-8(16)4-2-7/h1-4,9-10,15-16H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,18,19)/t9-,10-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 268.1059 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?