Läs mer
IKA™ H.SI.6 Mill slang
Produktkod. 17237539 Handla allt IKA Produkter
Diameter (metrisk):
6 mm ID, 9 mm OD
Produktkod. 17237539
Brand: IKA™ 0020102324
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
H.SI.6 Mill Hose är sammansatt av kisel och är kemiskt resistent mot vatten, etylenglykol, mineralolja och etanol.
  • Material: Silikon
  • Temperaturområde: -30 till 180 °C
  • Maximalt drifttryck: Trycklös drift
  • Anslutning: Slang oliv
  • Kemisk beständighet: Vatten, etylenglykol, mineralolja, etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Temperaturområde -30 °C till +180 °C
Material Kisel
Längd (metrisk) 3 m
Diameter (metrisk) 6 mm ID, 9 mm OD