Läs mer
Erlab H2O2 Bio-dekontamineringssystem, Droit
Produktkod. 31794037 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Material:
Epoxibelagt stål
Produktkod. Material
31794037 Epoxibelagt stål
1 options
Produktkod. 31794037 Leverantör Erlab Leverantörsnummer NORT000071/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39540.00 SEK
    36900.89 SEK / Paket med 1
    Save 2639.11 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Väteperoxid-biodekontamineringsteknik kan effektivt eliminera även de mest resistenta mikroorganismerna från kammarens arbetsvolym. En pålitlig, automatiserad och validerbar lösning utformad för att uppfylla de högsta standarderna för hygien, kvalitet och säkerhet.
  • Utrustning och alternativ för Erlab kapslingar och säkerhetsskåp: Denna utrustning kompletterar och anpassar Erlab kanallösa kapslingar och mikrobiologiska säkerhetsskåp till de specifika kraven i varje laboratorium. Varje alternativ är designat och validerat Erlab för att integreras utan att kompromissa med utrustningens inneslutnings- och skyddsprestanda.
  • Designad och validerad av Erlab:
    • Komponenter konstruerade för ett specifikt hölje eller kabinettreferens
    • Integration som bevarar luftflöde, inneslutning och operatörsskydd
    • Material valda för kemisk och biologisk resistens samt enkel dekontaminering
    • Kompatibel med Erlab uppkopplade övervaknings- och säkerhetsprogram
  • Anpassa din arbetsstation till dina protokoll: Extraktionsalternativ, lösningar för framruta och åtkomst, dekontamineringssystem, tätningstillbehör och interna installationer gör det möjligt att konfigurera arbetsstationen för de produkter som hanteras, utrustningen som installeras i höljet och den ergonomi som krävs av operatören.
  • Installationen är utformad för att utföras snabbt och påverkar inte utrustningens certifiering när den utförs enligt Erlab instruktionerna.
  • Viktiga fördelar:
    • Fabriksvaliderat alternativ, fullt kompatibelt med målutrustningen.
    • Upprätthåller inneslutnings- och operatörsskyddsprestanda.
    • Material lämpliga för laboratoriekemiska och biologiska miljöer.
    • Förbättrar ergonomi, mångsidighet och användarvänlighet.
    • Snabb installation utan påverkan på utrustningscertifiering.
Specifikationer
Produkttyp Inkapsling för utrustning
Material Epoxibelagt stål