Läs mer
H-Trp-Phe-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Trp-Phe-OH |
| CAS | 6686-02-8 |
| Molekylformel | C20 H21 N3 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Tryptophyl-L-phenylalanine, 14: PN: JP2014079213 TABLE: 2 claimed sequence, 2: PN: WO2013070776 PAGE: 109 claimed sequence, Tryptophanylphenylalanine, Tryptophylphenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N3O3/c21-16(11-14-12-22-17-9-5-4-8-15(14)17)19(24)23-18(20(25)26)10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12,16,18,22H,10-11,21H2,(H,23,24)(H,25,26)/t16-,18-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.399 |
| Formel vikt | 351.158 |