Läs mer
H-Val-Asp-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Val-Asp-OH |
| CAS | 20556-16-5 |
| Molekylformel | C9H16N2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O5/c1-4(2)7(10)8(14)11-5(9(15)16)3-6(12)13/h4-5,7H,3,10H2,1-2H3,(H,11,14)(H,12,13)(H,15,16)/t5-,7-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.23 |
| Formel vikt | 232.1059 |