Läs mer
H-Val-Met-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-Val-Met-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 248.1195 |
| Frakt skick | Room Temperature |