Läs mer
H-Val-Met-OH, TRC
Produktkod. 30457311
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457311 10 mg
30451010 50 mg
30457278 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457311 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV99170510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14486-09-0
Molekylformel C10H20N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 248.34
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-metylbutanoyl]amino]-4-metylsulfanylbutansyra
LEDER CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-Val-Met-OH
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)/t7-,8-/m0/s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 248.1195