Läs mer
H-Val-Ser-OH, TRC
Produktkod. 30451354
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451354 50 mg
30449643 100 mg
30456092 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30451354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV99170850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13588-94-8
Molekylformel C8H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 204.22
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S)-2-amino-3-methylbutanoyl]amino]-3-hydroxypropanoic acid
LEDER CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H-Val-Ser-OH
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O4/c1-4(2)6(9)7(12)10-5(3-11)8(13)14/h4-6,11H,3,9H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 204.111
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Política de privacidad.