Läs mer
H-VAL-TYR-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H-VAL-TYR-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O4/c1-8(2)12(15)13(18)16-11(14(19)20)7-9-3-5-10(17)6-4-9/h3-6,8,11-12,17H,7,15H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t11-,12-/m0/s1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 280.1423 |
| Frakt skick | Rumstemperatur |