Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Phospho Specific |
| Mål | H1FOO |
| Synonym | H1 histone family, member O, oocyte-specific, H1OO, histone H1oo, MGC50807, Oocyte-specific histone H1, Oocyte-specific linker histone H1, osH1 |
| Gensymbol | H1FOO |