Läs mer
Tocris Bioscience™ H2DCFDA, >97%
Beskrivning
Fluorescent ROS indicator; becomes fluorescent when oxidized. Excitation wavelength ∽490 nm, emission ∽520 nm. Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3,6-Bis(acetyloxy)-2,7-dichloro-9H-xanthen-9-yl]benzoic acid |
| CAS | 4091-99-0 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO and to 10mM in ethanol |
| Molekylformel | C24H16Cl2O7 |
| Formel vikt | 487.29 |
| Renhet | 95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 487.285 |