Läs mer
H2L 5765834, R&D Systems™
Beskrivning
Antagonist of the lysophosphatidic acid receptors LPA1, LPA5 and LPA3 (IC50 values are 94, 463 and 752 nM respectively). Exhibits no effect at LPA2 or LPA4 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H2L 5765834 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 404.33 |
| Procent renhet | >99% |
| Produktlinje | Tocris |