Läs mer
H2L5186303, R&D Systems™
Beskrivning
Potent and selective lysophosphatidic acid 2 (LPA2) receptor antagonist (IC50 values are 8.9, 1230 and 27354 nM for LPA2, LPA3 and LPA1 receptors respectively, in a LPA-elicited calcium mobilization assay).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H2L5186303 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 488.45 |
| Procent renhet | >98% |
| Produktlinje | Tocris |