Läs mer
H2N-Dpeg(4)-COOH Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | H2N-Dpeg(4)-COOH Hydrochloride |
| CAS | 2708292-39-9 |
| Molekylformel | C11H23NO6.HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 15-Amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid Hydrochloride, 3-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propionic acid Hydrochloride, 3-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H23NO6.ClH/c12-2-4-16-6-8-18-10-9-17-7-5-15-3-1-11(13)14;/h1-10,12H2,(H,13,14);1H |
| LEDER | O=C(CCOCCOCCOCCOCCN)O.Cl |
| IUPAC-namn | 3-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.76 |
| Formel vikt | 301.13 |