Läs mer
MedChemExpress H2N-PEG2-CH2COOH
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 g/mol |
| CAS | 134978-97-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |