Läs mer
Novus Biologicals™ H4/h Overexpression Lysate
Produktkod. 18290082 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18290082 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18290082 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL111568
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The H4/h Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2398 and based on accession number NM_3543. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens histone cluster 1, H4h (HIST1H4H), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only