Läs mer
3M™ H422000 batteri
Produktkod. 15770088 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Silver
Produktkod.
15770088 Färg: Silver
1 options
Produktkod. 15770088 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100167881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00 SEK
    117.41 SEK / Paket med 2
    Save 38.59 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
3M™ H422000 Battery är ett litium 5V batteri för användning med Speedglas™ Svetsfilter.
  • Litium 5V batterier för svetsfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp Litium 5 V
Färg Silver
För användning med (utrustning) Speedglas Svetsfilter 9100/SL/100
Produkttyp Batteri