missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress HA Peptide

Produktkod. 16412709
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16412709 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16412709 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0239

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress HA Peptide (HA tag) is a nine amino acids peptide derived from the human influenza hemagglutinin (HA). HA Peptide is extensively used to isolate, purify, detect, and track the protein of interest in cell biology and biochemistry.

Specifikationer

Renhet 99.23%
CAS 92000-76-5
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 1102.15 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 50 mg/mL (45.37 mM∣Need ultrasonic)
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.