Läs mer
HA130, MedChemExpress
Produktkod. 16463707
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463707 50 mg 50mg
16440198 5 mg -
16417738 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16463707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19329
MedChemExpress HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HA130
CAS 1229652-21-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H19BFNO5S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 39 mg/mL (84.18 mM)
LEDER O=C1N(CC2=CC=C(F)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(OCC4=CC(B(O)O)=CC=C4)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 463.29
Formel vikt 463.29
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death