Läs mer
HA14-1, MedChemExpress
Beskrivning
HA14-1 is a Bcl-2/Bcl-XL antagonist. HA14-1 binds the designated pocket on Bcl-2 with the IC50 of ≈9 μM in competing with the Bcl-2 binding of Flu-BakBH3, and inhibits its function.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HA14-1 |
| CAS | 65673-63-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H17BrN2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.18 mM) |
| LEDER | CCOC(C1=C(N)OC2=CC=C(Br)C=C2[C@@]1([H])[C@H](C#N)C(OCC)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.23 |
| Formel vikt | 409.23 |
| Visa mer |