Läs mer
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ rotationsreometer
Beskrivning
Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ iQ Rotationsreommetrar säkerställer intuitiva, pålitliga och flexibla reologiska mätningar. Allt med denna reometer är utformat för att ge intuitiv hantering och snabba, pålitliga resultat. En sofistikerad pekskärm möjliggör att standardprocedurer kan köras direkt från reometern själv. Connect Assist-funktionen vägleder användare för felfri mätning.
Välj en HAAKE MARS iQ-reometer med antingen kullager eller luftlager för att passa ditt laboratorium. Ett brett utbud av tillbehör hjälper till att möta de ständigt större testkraven i QC-laboratorier.
HAAKE MARS iQ rotationsreometer är ersättningarna för den utgångna Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoStress™ 1 reometern och Thermo Scientific™ HAAKE™ RotoVisco™ 1 rotationsreometer.
HAAKE MARS iQ-reometrar erbjuder många fördelar.
Intuitiv användning
- Multifunktionell 7' pekskärm för instrumenthantering och SOP-utförande direkt vid dina fingertoppar
- 'Assist'-funktioner för att förenkla driften och förhindra misstag
- 'Connect Assist' snabbkoppling av mätgeometrier och temperaturmoduler med automatisk igenkänning
- 'Color Assist'-färgkodade kontakter för snabb och korrekt val av temperaturmoduler
- HAAKE™ RheoWin™ Reologiprogramvara för omfattande mätfrihet med gratis uppdateringar (Valfri 21 CFR del 11-modul tillgänglig)
Intelligent design
- Vikt H-ramkoncept för mer styvhet och ultraprecis lyftkontroll med ett brett rörelseområde
- Hållbart material: högpresterande mineralkompositgjutning med hög vibrationsdämpning, minimal temperaturexpansion och hög kemikalieresistens
- Nästa generation av mycket dynamisk, kraftfull EC-motor med mekaniskt eller luftlager.
Individualiserade konfigurationer
- Brett utbud av temperaturmoduler, mätgeometrier och användningsområdesorienterade mätceller, t.ex. tryckceller, byggmaterialmätcell eller tribologimätcell
- Känslig normalkraftsensor mäter axiella krafter i båda riktningarna för användningsområden som texturanalys
- Åtkomst lateralt och underifrån för anpassade testkrav
Applikationslösningar
HAAKE MARS iQ-reometern är väl lämpad för att mäta prover från ett vattenliknande tillstånd upp till halvfasta ämnen i tillämpningar såsom:
- Beläggningar/färger/bläck
- Livsmedel och livsmedelsprodukter
- Läkemedelsprodukter
- Kosmetika
- Polymerer och lim
- Petrokemiska material och bitumen
- Bygg- och byggmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Vinkelupplösning | 0,63μ rad |
| Beskrivning | HAAKE MARS iQ reometer - luftlager |
| Mått (L x B x H) | 480 x 390 x 670 mm |
| Frekvensintervall | 0,0001 till 100 Hz |
| Normal kraft | (N): 0,01 till 50 Normal kraftupplösning (N): 0,001 |
| Rotationshastighetsområde | 0,001 till 2 000 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | -60 °C till +400 °C |
| Vridmomentområde | Min. vridmomentrotation: 0,3 µNm Max. vridmomentrotation: 150 mNm Min. vridmomentsvängning: 0,1 µNm Max vridmomentsvängning: 150 mNm Vridmomentupplösning: 0,007 μNm |
| Hastighetsområde | 0,0001 till 209,4 rad/s |
| Vikt (metrisk) | 62 kg |