Läs mer
Novus Biologicals™ HAAO Overexpression Lysate
Produktkod. 18279941 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18279941 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18279941 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL111431
The HAAO Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26273 and based on accession number NM_1225. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens 3-hydroxyanthranilate 3,4-dioxygenase (HAAO), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only