Läs mer
IKA™ HABITAT Cell, Dubbelväggig 2 L Paket
Produktkod. 17745079 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
Borsilikatglas
Produktkod. Material
17745079 Borsilikatglas
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17745079 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007649
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
HABITAT-cellpaketet för bioreaktorn HABITAT-forskning innehåller ett 2 L dubbelväggigt glaskärl för cellodlingstillämpningar samt lämplig omrörningsenhet.
Tillsammans med det separat tillgängliga kontrolltornspaketet (t.ex. HABITAT-cell) får du alla nödvändiga komponenter för en framgångsrik odling. För temperaturkontroll via dubbelmanteln rekommenderar vi en av våra våra cirkulationspumpar såsom HRC 2 basic eller control.
Leveransens omfattning
  • Stativ 2
  • HA.gv.dw.2 Glaskärl, dubbelvägg
  • HA.mt.s.2 Motor, liten
  • HA.hp.s.2 Skörderör, rakt
  • HA.ino Port för ympning
  • HA.sp.m.2 mikrospridare, 5μ m
  • HA.cn Kondensor
  • HA.ip.pi.2 3-stegs skovelhjul
  • HA.s.tm.2 Temperaturgivare
  • HA.s.ph.2 pH-sensor
  • HA.s.do.2 DO-sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.2 Nivåsensor
  • HA.cab.dw Kabel- och rörsats
  • HA.sf.250 Provkolv (4 st.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Material Borsilikatglas
Mått 230 x 490 x 230 mm