Läs mer
IKA™ HABITAT Fermentera, Dubbelväggig 1 L Paket
Produktkod. 17795079 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17795079 1 l
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17795079 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007657
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
HABITAT-fermenteringspaketet för bioreaktorn HABITAT-forskning innehåller ett 1 L dubbelväggigt glaskärl för jäsningstillämpningar samt lämplig omrörningsdrift.
Tillsammans med det separat tillgängliga kontrolltornspaketet (t.ex. HABITAT jäsning) får du alla nödvändiga komponenter för en framgångsrik odling. För temperaturkontroll via dubbelmanteln rekommenderar vi en av våra våra cirkulationspumpar såsom HRC 2 basic eller control.
Leveransens omfattning
  • Stativ 1
  • HA.gv.dw.1 Glaskärl, dubbelvägg
  • HA.mt.s.2 Motor, liten
  • HA.hp.s.1 Skörderör, rakt
  • HA.ino Port för ympning
  • HA.ba.1 Baffel
  • HA.sp.r.1 Ringspridare, 0,5 mm
  • HA.cn Kondensor
  • HA.ip.b.1 6-bladigt segmenthjul
  • HA.s.tm.1 Temperaturgivare
  • HA.s.ph.1 pH-sensor
  • HA.s.do.1 DO-sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.1 Nivåsensor
  • HA.cab.dw Kabel- och rörsats
  • HA.sf.250 Provkolv (4 st.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bioreactor Paket
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1 l
Material Borsilikatglas
Vikt (metrisk) 8.09 kg