Läs mer
IKA™ HABITAT Fermentera, Dubbelväggig 10 L Paket
Produktkod. 17745089 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17745089 10 l
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17745089 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007662
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
HABITAT jäsningspaketet för bioreaktorn HABITAT forskning innehåller ett 10 L dubbelväggigt glaskärl för jäsningstillämpningar samt lämplig omrörningsdrift.
Tillsammans med det separat tillgängliga kontrolltornspaketet (t.ex. HABITAT jäsning) får du alla nödvändiga komponenter för en framgångsrik odling. För temperaturkontroll via dubbelmanteln rekommenderar vi en av våra våra cirkulationspumpar såsom HRC 2 basic eller control.
Leveransens omfattning
  • Stativ 10
  • HA.gv.dw.10 Glaskärl, dubbelvägg
  • HA.mt.s.10 Motor, stor
  • HA.hp.s.10 Skörderör, rakt
  • HA.ino Port för ympning
  • HA.ba.10 Baffel
  • HA.sp.r.10 Ringspridare, 0,5 mm
  • HA.cn Kondensor
  • HA.ip.b.10 6-bladigt segmentimpeller (2 st.)
  • HA.s.tm.10 Temperaturgivare
  • HA.s.ph.10 pH-sensor
  • HA.s.do.10 DO-sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.10 Nivågivare
  • HA.cab.dw Kabel- och rörsats
  • HA.sf.250 Provkolv (4 st.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bioreactor Paket
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 10 l
Material Borsilikatglas
Vikt (metrisk) 21.9 kg