Beskrivning
Tillsammans med det separat tillgängliga kontrolltornspaketet (t.ex. HABITAT jäsning) får du alla nödvändiga komponenter för en framgångsrik odling. För temperaturkontroll via dubbelmanteln rekommenderar vi en av våra våra cirkulationspumpar såsom HRC 2 basic eller control.
Leveransens omfattning
- Stativ 5
- HA.gv.dw.5 Glaskärl, dubbelvägg
- HA.mt.s.10 Motor, stor
- HA.hp.s.5 Skörderör, rakt
- HA.ino Port för ympning
- HA.ba.5 Baffel
- HA.sp.r.5 Ringspridare, 0,5 mm
- HA.cn Kondensor
- HA.ip.b.5 6-bladigt segmentimpeller (2 st.)
- HA.s.tm.5 Temperaturgivare
- HA.s.ph.5 pH-sensor
- HA.s.do.5 DO-sensor
- HA.s.fo Skumsensor
- HA.s.lv.5 Nivågivare
- HA.cab.dw Kabel- och rörsetHA.sf.250 Provkolv (4 st.)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bioreactor Paket |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Material | Borsilikatglas |
| Vikt (metrisk) | 16.66 kg |