Läs mer
IKA™ HABITAT Ferment, Enkelväggig 2 L Paket
Produktkod. 17705089 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17705089 2 l
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17705089 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007658
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
HABITAT jäsningspaketet för bioreaktorn HABITAT forskning innehåller ett 2 L enkelväggigt glaskärl för jäsningstillämpningar samt lämplig omrörningsdrift.
Tillsammans med det separat tillgängliga kontrolltornspaketet (t.ex. HABITAT jäsning) får du alla nödvändiga komponenter för en framgångsrik odling. Leveransen av HABITAT ferment 2 och 5 l kärl inkluderar ett kylfinger för temperaturkontroll / kylning i mediet. Vi rekommenderar att den används tillsammans med en av våra kylare, t.ex RC 2 lite.
Leveransens omfattning
  • Stativ 2
  • HA.cf.2 Kylfinger
  • HA.gv.sw.2 Glaskärl, enkelvägg
  • HA.mt.s.2 Motor, liten
  • HA.hp.s.2 Skörderör, rakt
  • HA.ino Port för ympning
  • HA.ba.2 Baffel
  • HA.sp.r.2 Ringspridare, 0,5 mm
  • HA.cn Kondensor
  • HA.ip.b.2 6-bladigt segmentimpeller
  • HA.s.tm.2 Temperaturgivare
  • HA.s.ph.2 pH-sensor
  • HA.s.do.2 DO-sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.2 Nivåsensor
  • HA.cab.sw Kabel- och rörsats
  • HA.sf.250 Provkolv (4 st.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bioreactor Paket
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2 l
Material Borsilikatglas
Vikt (metrisk) 9.11 kg