Läs mer
IKA™ HABITAT Ferment, Enkelväggig 5 L Paket
Produktkod. 17725089 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17725089 5 l
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17725089 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007660
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
HABITAT-fermenteringspaketet för bioreaktorn HABITAT-forskningen innehåller ett 5 L enkelväggigt glaskärl för fermenteringsapplikationer samt lämplig omrörningsdrift.
Tillsammans med det separat tillgängliga kontrolltornspaketet (t.ex. HABITAT jäsning) får du alla nödvändiga komponenter för en framgångsrik odling. Leveransen av HABITAT ferment 2 och 5 l kärl inkluderar ett kylfinger för temperaturkontroll / kylning i mediet. Vi rekommenderar att den används tillsammans med en av våra kylare, t.ex RC 2 lite.
Leveransens omfattning
  • Stativ 5
  • HA.gv.sw.5 Glaskärl, enkelvägg
  • HA.mt.s.10 Motor, stor
  • HA.hp.s.5 Skörderör, rakt
  • HA.ino Port för ympning
  • HA.ba.5 Baffel
  • HA.sp.r.5 Ringspridare, 0,5 mm
  • HA.cn Kondensor
  • HA.ip.b.5 6-bladigt segmentimpeller (2 st.)
  • HA.s.tm.5 Temperaturgivare
  • HA.s.ph.5 pH-sensor
  • HA.s.do.5 DO-sensor
  • HA.s.fo Skumsensor
  • HA.s.lv.5 Nivågivare
  • HA.cab.sw Kabel- och rörsats
  • HA.sf.250 Provkolv (4 st.)
  • HA.cf.5 Kylfinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Bioreactor Paket
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 l
Material Borsilikatglas
Vikt (metrisk) 13.29 kg