Läs mer
IKA™ HABITAT Fotocell
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17725209 Handla allt IKA Produkter
Change view
Pluggtyp:
UK-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
17725209 UK-kontakt
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 17725209 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0010007555
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
HABITAT fotocellstyrenhetspaketet i HABITAT forskningsbioreaktor används för att övervaka och kontrollera bioprocessen.
Kontroll och övervakning
Bioprocessen och alla tillhörande testparametrar kan enkelt styras och övervakas via surfplattan som är ansluten till styrenheten och med hjälp av den intuitiva och lättanvända mjukvaran. Beroende på typ av odling kan man välja mellan driftsätten batch, matad-batch och perfusion/kontinuerlig. Den nya Chaotic Mixing-funktionen säkerställer snabbare och mer effektiv blandning vid behov. 10,4-tums surfplattan ger direkt åtkomst till alla ställdon direkt på huvudskärmen. En tydlig kalibreringshantering, en diagramöversikt och den fullständiga dokumentationen av processen avrundar operationen. En mjukvaruversion som uppfyller FDA CFR Part 11-kraven finns som tillval.
Gasförsörjning
Inbyggda massflödesregulatorer för 4 separata gasledningar (för N2, O2, luft och CO2) säkerställer exakt, individuellt justerbar gasning, idealiskt anpassad efter dina cellers behov. Flödeshastigheter på 0-2000 cc/min kan uppnås.
Vätsketillförsel
4 integrerade Watson Marlow pumpar, justerbara i riktning och hastighet, ger dig variationen att pumpa in och pumpa ut olika vätskor (som syra, bas, antiskummedel, matningslösningar).
Sensorer
HABITAT cell möjliggör mätning av följande parametrar med hjälp av sensorer:
  • pH
  • DO (löst syre)
  • Temperatur
  • Fyllningsnivå
  • Skumma
Temperaturkontroll
Den konstanta och exakta temperaturkontrollen under odlingen garanteras av värmehylsan, som är anpassad till respektive kärlstorlek. (Värmehylsa ingår i HABITAT cellkärlspaket).
Alla funktioner på ett ögonkast
  • Kompakt, platsbesparande design, mått: 223 x 402 x 450 mm (BxDxH)
  • Stor surfplatta för tydlig användning (10,4 tum)
  • Intuitiv, lättanvänd programvara med många funktioner.
  • 4 integrerade snabblastningspumpar (Watson Marlow )
  • Anslutning: USB , PC, RS232, ethernet, extern signalingång, extern pump, engångsenhet, termostat
  • Datalagring
  • Gasförsörjning med 4 inbyggda massflödesregulatorer: t.ex. för O2, Luft, N2, CO2
  • Status LED-display: direkt felvisning med indikatorlampa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Pluggtyp UK-kontakt
Vikt (metrisk) 14 kg
Inkluderar HABITAT fotocell S099, Surfplatta med mjukvara för bioreaktor, HA.pl. Peltier kylelement, LED-panel (2 Pc .)