Läs mer
Gilac™ HACCP Cook Chill Crate
Produktkod. 17948641
Change view
Kapacitet (metrisk):
27 l
37 l
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17948641 27 l Blått
17998821 27 l Klart
17988421 27 l Gult
17958571 27 l Vitt
17958641 27 l Rött
17998421 37 l Rött
17928511 37 l Blått
17988821 37 l Klart
17908831 37 l Gult
17918831 37 l Vitt
10 options
Produktkod. 17948641
Brand: Gilac™ G1802101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HACCP Cook Chill Crate är en 600 x 400 perforerad låda, idealisk för storkök och kylkedjeprocessen. Den ger ventilation och staplas och häckar när den är halvvänd.
  • 600 x 400 perforerad låda.
  • Idealisk för storkök och kylkedjeprocessen.
  • Ger ventilation.
  • Stapling och häckning när halvt vänt.
  • Stora perforeringar, vilket gör att temperaturen kan sänkas snabbt och den är lätt att rengöra.
  • Lådor finns i 5 HACCP-färger.
  • Spårningshantering tack vare en innehållsidentifieringsetikett (IML): I formetiketteringsprocess där etiketten formsprutas i plasten vilket gör den permanent och omskrivbar.
    • Använd med en vattenraderbar märkpenna.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 27 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blått
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 146 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 146 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.