Läs mer
Gilac™ HACCP Cook Chill Crate
Beskrivning
- 600 x 400 perforerad låda.
- Idealisk för storkök och kylkedjeprocessen.
- Ger ventilation.
- Stapling och häckning när halvt vänt.
- Stora perforeringar, vilket gör att temperaturen kan sänkas snabbt och den är lätt att rengöra.
- Lådor finns i 5 HACCP-färger.
- Spårningshantering tack vare en innehållsidentifieringsetikett (IML): I formetiketteringsprocess där etiketten formsprutas i plasten vilket gör den permanent och omskrivbar.
- Använd med en vattenraderbar märkpenna.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 7,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 27 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Klart |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 146 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (engelska) | 23,6 tum |
| Visa mer |